Autoklavierbare Schutzkappen, mit Tunnelzugband, Tyvek®
Lieferant: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
MFT2A05D MFT2A07D MFT2A09D MFT2A12D MFT2A16D
129-1769EA 6900 CHF
129-1769 129-1770 129-1771 129-1772 129-1773
Autoklavierbare Schutzkappen, mit Tunnelzugband, Tyvek®
Überzüge
Sparen Sie Zeit und standardisieren Sie Ihre Aktivitäten zur Gerätevorbereitung für die Dampfsterilisation.
  • In einer kontrollierten Reinraumumgebung hergestellt und verpackt
  • Reduziert Arbeitskosten
  • Vereinfacht die Konformität zum SOP in Bezug auf das Einwickeln
  • Individuell in Polybeutel verpackt und markiert
  • Dampfsterilisationsindikator - Autoklavierbar bei 121 bis 125 °C
  • Reiß- und stichfest
  • Zylindrische Form
  • Wasserabweisend und fusselfrei
Tyvek® Schutzkappen sind praktische Hilfen um Öffnungen an Flaschen, Bechern, Containern, Medienflaschen, Ventilen, Rohren und Schläuchen abzudecken. Diese Abdeckungen sind luftdurchlässig und schützen die Ausrüstung vor dem Eindringen von Mikroben durch Öffnungen jeder Größe. Da sie autoklavierbar sind können sie während der Sterilisation verwendet werden, um die Zeit für das aufwändige Einwickeln von offenen Containern zu reduzieren. Jeder Verschluss enthält ein Tyvek® Tunnelzugband, um eine optimale Abdichtung um runde Öffnungen herum zu schaffen.
Lieferumfang: Konformitätszertifikate sind in jeder Sendung enthalten.