2-[2-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl]propan-2-ol ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC52478-10G PC52478-1G PC52478-5G
APOSPC52478-10GEA 688 CHF
APOSPC52478-10G APOSPC52478-1G APOSPC52478-5G
2-[2-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl]propan-2-ol ≥98%
2-[2-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl]propan-2-ol
Formel: C₁₁H₁₃F₃O
MW: 218,216 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 2514941-96-7