3-Bromo-2,6-dichloro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC303504-1G PC303504-5G
APOSPC303504-1GEA 0 CHF
APOSPC303504-1G APOSPC303504-5G
3-Bromo-2,6-dichloro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
3-Bromo-2,6-dichloro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₈H₂BrCl₂F₃O₂
MW: 337,905 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD32640097
CAS-Nummer: 2514730-10-8