[(4-Chloro-1-cyclopropyl-1H-pyrazol-3-yl)methyl](methyl)amine dihydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR475198-1G
OR475198-250MG
APOSOR475198-1GEA
862
CHF
APOSOR475198-1G
APOSOR475198-250MG
[(4-Chloro-1-cyclopropyl-1H-pyrazol-3-yl)methyl](methyl)amine dihydrochloride 95%
[(4-Chloro-1-cyclopropyl-1H-pyrazol-3-yl)methyl](methyl)amine dihydrochloride
Formel:
C₈H₁₂ClN₃.₂ClH MW: 258,576 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD32663472 CAS-Nummer: 2514952-98-6 |