[(4-Bromo-1-cyclopropyl-1H-pyrazol-3-yl)methyl](methyl)amine dihydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR475197-1G OR475197-250MG
APOSOR475197-1GEA 862 CHF
APOSOR475197-1G APOSOR475197-250MG
[(4-Bromo-1-cyclopropyl-1H-pyrazol-3-yl)methyl](methyl)amine dihydrochloride 95%
[(4-Bromo-1-cyclopropyl-1H-pyrazol-3-yl)methyl](methyl)amine dihydrochloride
Formel: C₈H₁₂BrN₃.₂ClH
MW: 303,027 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD32663471
CAS-Nummer: 2514953-00-3