(R)-3-(2-Bromophenyl)piperidine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR321522-1G
OR321522-250MG
APOSOR321522-1GEA
1350
CHF
APOSOR321522-1G
APOSOR321522-250MG
(R)-3-(2-Bromophenyl)piperidine hydrochloride
(R)-3-(2-Bromophenyl)piperidine hydrochloride
Formel:
C₁₁H₁₄BrN.ClH MW: 276.601 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
CAS-Nummer:
1336565-35-5 |