1,2,3,6-Tetrahydro-2,3'-bipyridine dihydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR321515-1G
OR321515-250MG
APOSOR321515-1GEA
1060
CHF
APOSOR321515-1G
APOSOR321515-250MG
1,2,3,6-Tetrahydro-2,3'-bipyridine dihydrochloride
1,2,3,6-Tetrahydro-2,3'-bipyridine dihydrochloride
Formel:
C₁₀H₁₂N₂.₂ClH Lager Temperatur: Kühlschrank |
CAS-Nummer:
1347744-97-1 |