Arabinofuranosyl-2,6-diaminopurine ≥95%
Lieferant: Apollo Scientific
BIMN2038-1G BIMN2038-10G
APOSBIMN2038-1GEA 186 CHF
APOSBIMN2038-1G APOSBIMN2038-10G
Arabinofuranosyl-2,6-diaminopurine ≥95%
Arabinofuranosyl-2,6-diaminopurine
Formel: C₁₀H₁₄N₆O₄
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03788199
CAS-Nummer: 34079-68-0