Carbenicillin Dinatriumsalz-Lösung 100 mg/ml
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
APOSBIG1026-100MLEA 509 CHF
APOSBIG1026-100ML
Carbenicillin Dinatriumsalz-Lösung 100 mg/ml
Carbenicillin Dinatriumsalz
Formel: C₁₇H₁₆N₂O₆S·2Na
MW: 422,363 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00077683
CAS-Nummer: 4800-94-6