β-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid Dinatriumsalz, reduzierte Form (NADH-Na₂) 98
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Nicotinamide adenine dinucleotide reduced, disodium salt (reduced form), NADH disodium salt, ((2R,3S,4R,5R)-5-(6-Aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxy-oxolan-2-yl)methoxy-((((2R,3S,4R,5R)-5-(3-carbamoyl-4H-pyridin-1-yl)-3,4-dihydroxy-oxolan-2-yl)methoxy)hydroxyphosphoryl)oxyphosphinic acid disodium salt
BIB3012-1G BIB3012-5G BIB3012-25G
APOSBIB3012-1GEA 43.6 CHF
APOSBIB3012-1G APOSBIB3012-5G APOSBIB3012-25G
β-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid Dinatriumsalz, reduzierte Form (NADH-Na₂) 98
β-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid Dinatriumsalz, reduzierte Form (NADH-Na2)
Formel: C₂₁H₂₇N₇Na₂O₁₄P₂
MW: 709.41 g/mol
Melting Pt: 140…142 °C
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00036200
CAS-Nummer: 606-68-8
EINECS: 210-123-3