Schlaucholiven Y, b.safe
Lieferant: Bohlender
M580-02 M580-04 M580-06 M580-08 M580-10 M580-12
590-0222EA 13.4 CHF
590-0222 590-0223 590-0224 590-0225 590-0226 590-0227
Schlaucholiven Y, b.safe
Fittings und Verbinder
Y-förmiges Verbindungsstück aus PP, mit drei Oliven zum Anschluss elastischer Schläuche.
  • Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
  • Für eine Vielzahl von Schlauchdurchmessern erhältlich
  • Die konische Form macht die Verbindung dicht und leckfrei
b.safe Schlaucholiven sind die flexible Lösung um Ihre b.safe Waste Caps an Ihre Anforderungen anzupassen. Aus PP oder PTFE hergestellt und in vielen Durchmessern erhältlich. So finden Sie die Passende für Ihren Schlauch.