Adapter für Abluftfilteranschlüsse, b.safe
Lieferant: Bohlender
M516-01 M516-05
590-0202EA 40.9 CHF
590-0202 590-0203
Adapter für Abluftfilteranschlüsse, b.safe
Fittings und Verbinder
Adapter zur Montage von Kapillaren mit b.safe Fittings an Abluftfilteranschlüsse auf b.safe Waste Caps.
  • Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
  • Macht aus dem Abluftfilteröffnung eine Kapillareöffnung
  • Passend für unterschiedliche Kapillarendurchmesser
Passende b.safe Fittings für verschiedene Kapillarendurchmesser sind separat erhältlich.