Abluftfilter für Fässer
Lieferant: Bohlender
M506-21 M506-23 M506-25
590-0179EA 333 CHF
590-0179 590-0180 590-0181
Abluftfilter für Fässer
Filter Belüftungsfilter
Filtergehäuse aus PE mit Anschlussgewinde für direkte Montage auf Fässer. Deckel mit Belüftungsöffnungen und Beschriftungsfeld zur Überwachung der Standzeit. Füllung aus Aktivkohle zur Adsorption von Lösemitteln.
  • Aktivierung der Lebensdauer durch Knopfdruck und/oder individuelle Markierung auf der Rückseite
  • Spritzwassergeschützte Belüftungsöffnungen
  • Aktivkohle im Inneren garantiert die Aufnahme von schädlichen Dämpfen
  • PP für hohe Widerstandsfähigkeit und Brandklasse V-0
  • Viel Platz für Fittings und Schlauchverbinder
Sicheres Entsorgung vonMore Product Information