Waste Caps, b.safe
Lieferant: Bohlender
M345-05 M340-01 M340-03 M345-01 M345-10 M345-25 M345-35 M350-01 M350-03 M350-40 M351-01 M351-03 M351-25 M353-01 M353-25 M353-35 M355-01 M355-03 M355-25 M355-35 M355-40 M360-01 M360-03 M360-25 M360-35 M360-40 M363-01 M363-03 M363-30 M365-01 M365-03 M371-01 M371-03 M371-25 M383-01 M390-01 M390-03
590-0409EA 94.9 CHF
590-0409 590-0110 590-0111 590-0112 590-0114 590-0115 590-0116 590-0117 590-0118 590-0119 590-0120 590-0121 590-0122 590-0123 590-0124 590-0125 590-0126 590-0127 590-0128 590-0129 590-0130 590-0131 590-0132 590-0133 590-0134 590-0135 590-0136 590-0137 590-0138 590-0139 590-0140 590-0141 590-0142 590-0143 590-0144 590-0145 590-0146
Waste Caps, b.safe
Verschlüsse Safety Caps und Safety Waste Caps
Die sichere Sammlung gefährlicher Abfälle ist ein wichtiger Bestandteil der Laborarbeit. b.safe Waste Caps verbinden die Abfallleitungen Ihrer HPLC/UHPLC dicht mit Ihrem Abfallbehälter. Die Waste Caps sind in verschiedenen Größen erhältlich, um sich so nach Ihren Anforderungen Ihrem Abfallbehälter anzupassen.
  • Erhältlich in vielen Gewindegrößen für eine Vielzahl von Abfallbehältern
  • Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
  • Zubehör wie Fittings und Schlauchverbinder garantieren einen leckdichten Anschluss von Abwasserleitungen
  • Spezialkupplungen für