VWR® Handschuhe mit Präzisionsgriff mit Noppen
Lieferant: VWR
VWR®
112-5729EA 50.2 CHF
112-5729 112-5730 112-5731 112-5732 112-5733 112-5734
VWR® Handschuhe mit Präzisionsgriff mit Noppen
Handschuhe
Dieser VWR® Präzisionshandschuh mit Griffnoppen und Polyurethanbeschichtung bietet grundlegenden Schnittschutz und verbesserten Griff.
  • ANSI A1 Schnittschutz (Stufe A)
  • Griffnoppen auf der Handfläche für verbesserten Griff
  • Nylon-Zusammensetzung
  • Nitril (NBR)-Beschichtung auf Handfläche und Fingerspitzen
  • Grauer Strickhandschuh mit schwarzer Beschichtung
Ideal für die Handhabung, Kommissionierung, Verpackung, die Automobilindustrie oder Situationen, die Fingerfertigkeit in einer trockenen und/oder schmutzigen Umgebung erfordern.
Zertifizierungen: Entspricht den Vorgaben für ANSI A1 Schnittfestigkeit. EN 388:2016 (4131X)
Zertifiziert durch OEKO-TEX nach Standard 100, der bescheinigt, dass bei der Herstellung dieser Produkte keine schädlichen Substanzen verwendet werden.