VWR®, Schnittfeste Handschuhe, NBR-Beschichtung
Lieferant: VWR Collection
112-5679EA 56.8 CHF
112-5679 112-5680 112-5681 112-5682 112-5683 112-5684
VWR®, Schnittfeste Handschuhe, NBR-Beschichtung
Handschuhe
Der VWR® Schnittschutz-Handschuh mit Nitril Beschichtung bietet einen generellen Schnittschutz bei den meisten Anwendungen.
  • ANSI A2 Schnittschutz (Stufe B)
  • Zusammensetzung aus HDPE/Nylon/Spandex
  • Nitril (NBR)-Beschichtung auf Handfläche und Fingerspitzen
  • Grauer Strickhandschuh mit dunkelgrauer Beschichtung
Ideal für die Handhabung von Gegenständen oder Werkzeugen mit Schnittrisiko, inklusive Handhabung von Material, Montage, Wartungsarbeiten und Hausmeisteranwendungen.
Zertifizierungen: Entspricht den Vorgaben für ANSI A2 Schnittfestigkeit. EN 388:2016 (4X42B).
Zertifiziert durch OKEO-TEX gemäß Standard 100, der bescheinigt, dass bei der Herstellung dieser Produkte keine schädlichen Substanzen verwendet werden.