Montageschlüssel für Fittings, b.safe
Lieferant: Bohlender
590-0215EA 32.5 CHF
590-0215
Montageschlüssel für Fittings, b.safe
Werkzeug zum Herausziehen und Einführen
Innenkontur passend zur Außenkontur der b.safe Fittings für Kapillarschläuche.
  • Seitlicher Schlitz zum Durchführen des Schlauchs
  • Grifffläche oben
  • Zum Festziehen oder Lösen von b.safe Fittings auf b.safe Caps und Waste Caps
Festziehen: Fitting auf den Schlauch aufstecken und im gewünschten Anschluss platzieren. Schlauch bis zur gewünschten Höhe einführen. Montageschlüssel aufschieben und Fitting festziehen. Zum Demontieren einfach den Montageschlüssel auf den Schlauch aufschieben, auf das zu lösende Fitting aufstecken, drehen, fertig.