Blindfittings, b.safe
Lieferant: Bohlender
M501-01 M501-45 M501-50 M501-55
590-0147EA 54.8 CHF
590-0147 590-0155 590-0156 590-0157
Blindfittings, b.safe
Fittings und Verbinder
Hergestellt aus PFA zum Verschluss nicht genutzter Kapillaranschlüsse (Gewinde UNF 1/4“ 28G) auf b.safe Caps und b.safe Waste Caps
  • Innen-Konus erleichtert das Einführen der Kapillaren.
  • Optimiertes Oberflächendesign für eine bessere Griffigkeit
  • Zentrierter Pin für eine einfache Installation
Zum dichten Verschluss nicht genutzter Anschlüsse auf b.safe Caps und Waste Caps. Mit ergonomisch geformter Grifffläche oder Rändel zur einfachen Montage. Ausführung für Schliff mit integrierter Lösemutter zum Lösen einer festsitzenden Verbindung.