b.Safe Trichter 250
Lieferant: Bohlender
R841-50 R881-50 R891-50
590-0389EA 211 CHF
590-0389 590-0404 590-0408
b.Safe Trichter 250
Trichter Sicherheitstrichter
Trichter aus PE zur Entsorgung von flüssigen Abfällen.
Mit dem Gewindeanschluss, der fest mit dem Einfüllstutzen verbunden ist, kann der Trichter sicher auf dem Sammelbehälter montiert werden.
  • Scharnierdeckel: Mit Griff zum leichten Öffnen und Schließen
  • Sieb: Großer Griff zum sicheren Greifen und Entnehmen des Siebes
  • Steckverbindung für Füllrohr: In den Trichterhals kann ein zusätzliches Füllrohr eingesteckt werden.
Ein Edelstahlsieb am Auslauf hält Magnetrührstäbe oder andere Feststoffe zurück.
Mit Griff zum leichten Entnehmen und Reinigen. Der Klappdeckel schützt vor Dämpfen, die aus dem Behälter entweichen.