Füllstandsanzeige, b.safe
Lieferant: Bohlender
M710-01 M712-01 M715-01 M720-01 M730-01 M732-01 M734-01 M801-01
590-0277EA 390 CHF
590-0277 590-0278 590-0279 590-0280 590-0281 590-0282 590-0283 590-0284
Füllstandsanzeige, b.safe
Füllstandssensoren
Einsatz mit Einschraubgewinde für Fässer oder Schraubkappe für Kanister.
Mit integrierter Füllstandsanzeige zur Überwachung des Füllstands während des Befüllens sowie Stutzen mit Gewinde GL45 zur Montage eines b.safe Trichters mit Gewinde GL45.
  • Verhindern Sie, dass Ihre Abfallbehälter überlaufen
  • Erhältlich für Kanister und Fässer
  • Für brennbare Flüssigkeiten geeignet.
Der rote Anzeigestift steigt mit zunehmendem Füllstand nach oben. Sobald der Anzeigestift das Schauglas komplett ausfüllt, ist das Sammelbehältnis voll und muss getauscht werden. Ausführung gemäß Tabelle.
Verwendung eines b.safe Trichters zum Einfüllen bei gleichzeitiger Überwachung des Füllstands um ein Überlaufen zu verhindern.