Wendelschlauch, b.safe
Lieferant: Bohlender
b.safe
590-0216EA 82.8 CHF
590-0216
Wendelschlauch, b.safe
Schläuche Transferschlauch
Wendelschlauch mit geraden Anschlussstücken (Länge: 1x 300 mm, 1x 150 mm), ausziehbar auf maximal 1,5 m. Mit PFA-Fittings für Schlauch-Ø 3,2 mm zur Montage in b.safe Caps.
  • Ausziehbar
  • mit Schlauchenden
  • Aus hochwertigem PFA
Angeschlossene Flaschen können in einem Radius von 1,5 m bewegt werden ohne dass der angeschlossene Schlauch abknickt oder aus dem Fitting herausgezogen wird.