Kanister S60/61, b.safe
Lieferant: Bohlender
R230-05 R230-10 R230-20 R231-10 R231-30 R236-10 R236-20
590-0293EA 27.4 CHF
590-0293 590-0294 590-0295 590-0296 590-0297 590-0298 590-0299
Kanister S60/61, b.safe
Sicherheitsbehälter
Kanister mit S60/61-Gewinde (DIN60/61) zum Sammeln von flüssigen Abfällen.
  • Mit Schraubverschluss
  • Mit UN-Zulassung
  • Verfügbares b.safe-Zubehör wie Auffangwannen, Ausgießer und Erdungskabel für ableitfähige Kanister
b.safe bietet neben dem breiten Sortiment an Verschlüssen für die Extraktion von Lösungsmitteln und Abfallverschlüssen oder Trichtern für die Sammlung flüssiger Abfälle auch passende Behälter wie Kolben und Kanister an.
Sofern nicht anders angegeben, verfügen alle b.safe-Kanister über eine UN-Zulassung und können für den TransportMore Product Information
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable