b.safe Waste Cap elektronische Füllstandskontrolle
Lieferant: Bohlender
M202-40 M203-41 M205-40 M205-41 M206-41 M206-42 M206-51 M206-60 M206-61 M208-41 M209-41 M210-41
590-0098EA 576 CHF
590-0098 590-0099 590-0100 590-0101 590-0102 590-0103 590-0104 590-0105 590-0106 590-0107 590-0108 590-0109
b.safe Waste Cap elektronische Füllstandskontrolle
Verschlüsse Safety Caps und Safety Waste Caps
Vermeiden Sie überlaufende Kanister durch den Anschluss der Waste Cap mit elektronischer Füllstandsüberwachung an die Alarmbox. Wenn der Füllstand ‚Kanister voll‘ erreicht ist, erhalten Sie eine visuelle und akustische Warnung. Der Alarm wird bereits vor der kompletten Füllung Ihres Kanisters ausgelöst. So verbleibt im Kanister ein kleiner Sicherheitspuffer.
  • Verhindern Sie, dass Ihre Abfallbehälter überlaufen
  • Optische und akustische Warnung
  • 2 Alarmbox-Modelle verfügbar
  • Zubehör wie Fittings und Schlauchverbinder garantieren einen leckdichten Anschluss von Abwasserleitungen
  • Spezialkupplungen für Wellschlauch
  • Abluftfilter für unterschiedliche Abfallbehältergrößen absorbieren gefährliche Dämpfe
Mit Fittings, Schlauchverbindungen und Wellschlauchkupplungen können Sie das System nach Ihren Anforderungen konfigurieren. Unter unseren verschiedenen Gewindegrößen finden Sie die garantiert richtige Kappe für Ihren Kanister.
Dies funktioniert ganz einfach: Verbinden Sie über ein passendes Kabel die b.safe Waste Cap mit Ihrem b.safe Display. Mit zunehmenden Füllstand steigt der in der Kappe integrierte Schwimmer nach oben. Sobald der Kanister voll ist, wird zwischen Kappe und Schwimmer ein Kontakt geschlossen und das entsprechende Signal an das b.safe Display übermittelt. Über die optischen Anzeigen am b.safe Display ist einfach zu erkennen, welcher Behälter getauscht werden muss.
Der Alarm klingelt bereits vor der kompletten Befüllung des Containers und ermöglicht so einen kleinen Sicherheitspuffer. Selbst der Abfall aus der Probenvorbereitung kann über einen permanent montierten Trichter direkt in den Container gefüllt werden.
Der b.safe Abluftfilter enthält eine spezielle Aktivkohle, die alle Dämpfe von Lösungsmitteln absorbiert. So gelangen nur harmlose Dämpfe in die Umgebung. Praktische Haltbarkeitsanzeigen garantieren Ihnen die volle Kontrolle über den erlaubten Verwendungszeitraum.