VWR®, Schnittfeste Handschuhe, PU-Beschichtung
Lieferant: VWR Collection
112-5673EA 50.2 CHF
112-5673 112-5674 112-5675 112-5676 112-5677 112-5678
VWR®, Schnittfeste Handschuhe, PU-Beschichtung
Handschuhe
Dieser VWR®-Handschuh mit Polyurethan-Beschichtung bietet einen generellen Schnittschutz bei den meisten Anwendungen.
  • ANSI A2 Schnittschutz (Stufe B)
  • Zusammensetzung aus UHMWPE/Nylon/Spandex
  • Polyurethan (PU)-Beschichtung auf Handfläche und Fingerspitzen
  • Grauer Strickhandschuh mit grauer Beschichtung
Ideal für die Handhabung von Gegenständen oder Werkzeugen mit Schnittrisiko, inklusive Handhabung von Material, Montage, Wartungsarbeiten und Hausmeisteranwendungen.
Zertifizierungen: Entspricht den Vorgaben für ANSI A2 Schnittfestigkeit. EN 388:2016 (4More Product Information