Gewindeadapter, TYPE B, b.safe
Lieferant: Bohlender
M600-02 M600-04 M615-01 M615-03 M615-11 M615-12
590-0233EA 157 CHF
590-0233 590-0234 590-0243 590-0244 590-0245 590-0246
Gewindeadapter, TYPE B, b.safe
Fittings und Verbinder
Alle Adapter dieser Art werden mit zwei Außengewinden und Griffmulden geliefert.
  • Flexibel und unabhängig bleiben
  • Mit Griffmulden für eine einfache Montage
Ihre vorhandenen Caps und Waste Caps passen nicht zu den Flaschen und Kanistern, die Sie verwenden möchten oder umgekehrt? Verwenden Sie einfach b.safe Gewindeadapter für eine flexible Kombination von Kappen und Abfallkappen unabhängig vom Gewinde an Flasche und/oder Behälter.