3-(2,6-Difluorophenyl)-1H-pyrazole 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC9994-1G
PC9994-250MG
APOSPC9994-1GEA
219
CHF
APOSPC9994-1G
APOSPC9994-250MG
3-(2,6-Difluorophenyl)-1H-pyrazole 97%
3-(2,6-Difluorophenyl)-1H-pyrazole
Formel:
C₉H₆F₂N₂ MW: 180,16 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03094571 CAS-Nummer: 154258-88-5 |