2',6'-Difluoracetanilid
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: N-(2,6-Difluorophenyl)acetamide
PC9976-1G PC9976-5G
APOSPC9976-1GEA 131 CHF
APOSPC9976-1G APOSPC9976-5G
2',6'-Difluoracetanilid
2',6'-Difluoracetanilid
Formel: C₈H₇F₂NO
MW: 171,144 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00119485
CAS-Nummer: 3896-29-5