5-(4-Fluorphenyl)isoxazol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC9962-1G
PC9962-25G
PC9962-5G
APOSPC9962-1GEA
78.6
CHF
APOSPC9962-1G
APOSPC9962-25G
APOSPC9962-5G
5-(4-Fluorphenyl)isoxazol
5-(4-Fluorophenyl)isoxazole
Formel:
C₉H₆FNO MW: 163,15 g/mol Melting Pt: 53…56 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02183544 CAS-Nummer: 138716-37-7 |