2,6-Difluorbenzhydrazid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2,6-Difluorobenzohydrazide
PC9953-1G PC9953-10G
APOSPC9953-1GEA 69.6 CHF
APOSPC9953-1G APOSPC9953-10G
2,6-Difluorbenzhydrazid
2,6-Difluorbenzhydrazid
Formel: C₇H₆F₂N₂O
MW: 172,132 g/mol
Melting Pt: 72…74 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00119406
CAS-Nummer: 172935-91-0