2,5-Difluorobenzhydrazide
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC9952-1G PC9952-5G
APOSPC9952-1GEA 126 CHF
APOSPC9952-1G APOSPC9952-5G
2,5-Difluorobenzhydrazide
2,5-Difluorobenzhydrazide
Formel: C₇H₆F₂N₂O
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD02183537
CAS-Nummer: 265644-03-9