1-Acetyl-4-fluoronaphthalin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4'-Fluoro-1'-acetonaphthone, 1-(4-Fluoronaphthalen-1-yl)ethanone, 1-(4-Fluoro-1-naphthyl)ethanone
PC9950-1G PC9950-25G PC9950-5G
APOSPC9950-1GEA 26.2 CHF
APOSPC9950-1G APOSPC9950-25G APOSPC9950-5G
1-Acetyl-4-fluoronaphthalin 97%
1-Acetyl-4-fluoronaphthalin
Formel: C₁₂H₉FO
MW: 188,20 g/mol
Siedepunkt: 164…166 °C/14mmHg
Melting Pt: 33…35 °C
Dichte: 1.203 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 113 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00134475
CAS-Nummer: 316-68-7
EINECS: 206-261-9