Ethyl-2-(benzoyl-3-chloro-4-fluoroanilino)propanoate
Lieferant: Apollo Scientific
PC9936-1G
PC9936-500MG
PC9936-5G
APOSPC9936-1GEA
261
CHF
APOSPC9936-1G
APOSPC9936-500MG
APOSPC9936-5G
Ethyl-2-(benzoyl-3-chloro-4-fluoroanilino)propanoate
Ethyl-2-(benzoyl-3-chloro-4-fluoroanilino)propanoate
Formel:
C₁₈H₁₇ClFNO₃ Melting Pt: 86…88 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01310648 CAS-Nummer: 34029-27-1 |