4-Cyan-2-fluorbenzaldehyd 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
3-Fluoro-4-formylbenzonitrile
PC9916-5G
PC9916-1G
PC9916-25G
APOSPC9916-5GEA
66.2
CHF
APOSPC9916-5G
APOSPC9916-1G
APOSPC9916-25G
4-Cyan-2-fluorbenzaldehyd 98%
4-Cyano-2-fluorobenzaldehyde
Formel:
C₈H₄FNO Melting Pt: 78…79 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07368786 CAS-Nummer: 105942-10-7 |