2-Fluor-3-methylbenzaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC9906-1G
PC9906-5G
APOSPC9906-1GEA
69.6
CHF
APOSPC9906-1G
APOSPC9906-5G
2-Fluor-3-methylbenzaldehyd
2-Fluoro-3-methylbenzaldehyde
Formel:
C₈H₇FO MW: 138,1390 g/mol Siedepunkt: 77…79 °C/10mmHg Flash-Pt: 79 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06797948 CAS-Nummer: 886762-64-7 |