3-Fluor-4-hydroxybenzonitril
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC9903-25G
PC9903-5G
APOSPC9903-25GEA
55.7
CHF
APOSPC9903-25G
APOSPC9903-5G
3-Fluor-4-hydroxybenzonitril
3-Fluor-4-hydroxybenzonitril
Formel:
C₇H₄FNO MW: 137.11 g/mol Melting Pt: 132…133 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00215834 CAS-Nummer: 405-04-9 UN: 3439 ADR: 6.1 III |