Bis(2,2,3,3,3-pentafluoropropyl)amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC9891-1G PC9891-25G PC9891-5G
APOSPC9891-1GEA 215 CHF
APOSPC9891-1G APOSPC9891-25G APOSPC9891-5G
Bis(2,2,3,3,3-pentafluoropropyl)amine 95%
Bis(2,2,3,3,3-pentafluoropropyl)amine
Formel: C₆H₅F₁₀N
MW: 281.1 g/mol
Siedepunkt: 101…103 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04038263
CAS-Nummer: 883498-76-8