Allyl-2,2,3,3-tetrafluoropropyl ether 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC9881-100G PC9881-25G PC9881-5G
APOSPC9881-100GEA 1470 CHF
APOSPC9881-100G APOSPC9881-25G APOSPC9881-5G
Allyl-2,2,3,3-tetrafluoropropyl ether 97%
Allyl-2,2,3,3-tetrafluoropropyl ether
Formel: C₆H₈F₄O
Siedepunkt: 110 °C/740mmHg
Dichte: 1,18 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02093319
CAS-Nummer: 681-68-5