2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)hexafluoropropane disodium salt 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC9872-25G PC9872-5G
APOSPC9872-25GEA 506 CHF
APOSPC9872-25G APOSPC9872-5G
2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)hexafluoropropane disodium salt 97%
2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)hexafluoropropane disodium salt
Formel: C₁₅H₈F₆Na₂O₂
MW: 380,2 g/mol
Flash-Pt: >110 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04038262
CAS-Nummer: 74938-83-3