4-(Trifluoromethylthio)phenyl isocyanate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC9864-1G PC9864-5G PC9864-250MG
APOSPC9864-1GEA 0 CHF
APOSPC9864-1G APOSPC9864-5G APOSPC9864-250MG
4-(Trifluoromethylthio)phenyl isocyanate 97%
4-(Trifluoromethylthio)phenyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Formel: C₈H₄F₃NOS
Siedepunkt: 92…94 °C/15mmHg
Dichte: 1,385 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 80 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00036025
CAS-Nummer: 24032-84-6
UN: 2206
ADR: 6.1,III