Allyl-2,2,3,3,4,4,5,5-octafluoropentyl ether 97+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC9859-1G PC9859-25G PC9859-5G
APOSPC9859-1GEA 95.8 CHF
APOSPC9859-1G APOSPC9859-25G APOSPC9859-5G
Allyl-2,2,3,3,4,4,5,5-octafluoropentyl ether 97+%
Allyl-2,2,3,3,4,4,5,5-octafluoropentyl ether
Formel: C₈H₈F₈O
MW: 272.14 g/mol
Siedepunkt: 150…151 °C/749mmHg
Dichte: 1.392 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00443218
CAS-Nummer: 3108-07-4