Methyl-2,3-difluorbenzoat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Methyl 2,3-difluorobenzoate
PC9846-10G PC9846-25G PC9846-5G
APOSPC9846-10GEA 33.2 CHF
APOSPC9846-10G APOSPC9846-25G APOSPC9846-5G
Methyl-2,3-difluorbenzoat
Methyl-2,3-difluorbenzoat
Formel: C₈H₆F₂O₂
MW: 172,13 g/mol
Siedepunkt: 94 °C/ 15mmHg
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06203674
CAS-Nummer: 18355-74-3