2-Quinolin-4-yl-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC9820-1G PC9820-5G PC9820-25G
APOSPC9820-1GEA 195 CHF
APOSPC9820-1G APOSPC9820-5G APOSPC9820-25G
2-Quinolin-4-yl-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone 95+%
2-Quinolin-4-yl-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone
Formel: C₁₈H₁₂F₃NO
MW: 315,3 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04037911
CAS-Nummer: 476472-22-7