5-(Difluoromethoxy)-2-mercaptobenzimidazole 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 5-(Difluoromethoxy)-2-benzimidazolethiol, 5-Difluoromethoxy-2-mercaptobenzimidazole, 5-(Difluoromethoxy)-1H-benzo[d]imidazole-2-thiol, 5-(Difluoromethoxy)-2-mercapto-1H-benzimidazole
PC9818-25G
APOSPC9818-25GEA 26.2 CHF
APOSPC9818-25G
5-(Difluoromethoxy)-2-mercaptobenzimidazole 99%
5-(Difluoromethoxy)-2-mercaptobenzimidazole
Formel: C₈H₆F₂N₂OS
MW: 216,21 g/mol
Melting Pt: 239…243 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00467504
CAS-Nummer: 97963-62-7