2-Quinolin-2-yl-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
PC9790-25G
PC9790-5G
PC9790-1G
APOSPC9790-25GEA
1510
CHF
APOSPC9790-25G
APOSPC9790-5G
APOSPC9790-1G
2-Quinolin-2-yl-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone 95+%
2-Quinolin-2-yl-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone
Formel:
C₁₈H₁₂F₃NO MW: 315,3 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04037910 CAS-Nummer: 283597-72-8 |