Methyl-undecafluorhexanoat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: Undecafluorohexanoic Acid Methyl Ester, Perfluorohexanoic Acid Methyl Ester, Methyl 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-undecafluorohexanoate, Methyl Perfluorohexanoate
PC9788-25G PC9788-5G
APOSPC9788-25GEA 179 CHF
APOSPC9788-25G APOSPC9788-5G
Methyl-undecafluorhexanoat 97%
Methyl-undecafluorhexanoat
Formel: C₇H₃F₁₁O₂
MW: 328.08 g/mol
Siedepunkt: 121 °C
Dichte: 1.579 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06200802
CAS-Nummer: 424-18-0
UN: 1993
ADR: 3 II