2-Quinolin-2-yl-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
PC9770-25G
PC9770-5G
PC9770-1G
APOSPC9770-25GEA
1510
CHF
APOSPC9770-25G
APOSPC9770-5G
APOSPC9770-1G
2-Quinolin-2-yl-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone 95+%
2-Quinolin-2-yl-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone
Formel:
C₁₈H₁₂F₃NO Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04037917 CAS-Nummer: 849021-38-1 |