4-Amino-3-(trifluormethyl)pyridin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC9760-1G
PC9760-500MG
APOSPC9760-1GEA
303
CHF
APOSPC9760-1G
APOSPC9760-500MG
4-Amino-3-(trifluormethyl)pyridin 97%
4-Amino-3-(trifluoromethyl)pyridine
Formel:
C₆H₅F₃N₂ MW: 162,11 g/mol Melting Pt: 102…103 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02183554 CAS-Nummer: 387824-61-5 |