6-chloro-5-fluoroindole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC9724-1G
PC9724-250MG
APOSPC9724-1GEA
47.1
CHF
APOSPC9724-1G
APOSPC9724-250MG
6-chloro-5-fluoroindole
6-chloro-5-fluoroindole
Formel:
C₈H₅ClFN Melting Pt: 104…107 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01074496 CAS-Nummer: 122509-72-2 |