4-Bromo-2-chloro-5-fluorobenzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC9723-1G
PC9723-25G
PC9723-5G
APOSPC9723-1GEA
26.2
CHF
APOSPC9723-1G
APOSPC9723-25G
APOSPC9723-5G
4-Bromo-2-chloro-5-fluorobenzoic acid
4-Bromo-2-chloro-5-fluorobenzoic acid
Formel:
C₇H₃BrClFO₂ Melting Pt: 150…155 °C Flash-Pt: >110 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00236589 CAS-Nummer: 177480-81-8 |