5-Iod-2-nitrobenzotrifluorid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC9714-25G PC9714-5G
APOSPC9714-25GEA 323 CHF
APOSPC9714-25G APOSPC9714-5G
5-Iod-2-nitrobenzotrifluorid
5-Iod-2-nitrobenzotrifluorid
Formel: C₇H₃F₃INO₂
Melting Pt: 61…64 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD08282788
CAS-Nummer: 393-10-2